Få mere at vide
Brady™ M610 Labelprinter med Bluetooth
Artikelnummer. 17895225 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
CYRILLISK
QWERTY (EU)
QWERTZ
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype
17895225 CYRILLISK
17865225 QWERTY (EU)
17875255 QWERTZ
17875225 AZERTY
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17895225 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 317799
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Få den holdbarhed, dit arbejde kræver, med M610-labelprinteren med forbedrede funktioner som Bluetooth-forbindelse, modstandsdygtighed over for militære stød, driftstemperaturer under frysepunktet og det bredeste udvalg af dataindtastningsmuligheder. Denne printer leveres i et hårdt etui.
  • Design og udskriv etiketter ved hjælp af et tastatur, mobilapp eller desktopsoftware
  • Arbejd længere med et forbedret Gen3 Li-ION-batteri
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld opladning
  • Hold forbindelsen, uanset hvor dit arbejde foregår, med forbedret Bluetooth-teknologi
  • Importer og eksporter nemt etiketfiler, lister og grafik til printeren USB 2.0 port (Type A og B) eller USB flashdrev
  • Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
  • Få ekstra holdbarhed med en printer, der er modstandsdygtig over for stød af militær kvalitet (MIL-STD-810G) og 1,8 m fald
  • Brug din printer i temperaturer °fra -18 C til +°46 C
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Gul, Grå
Display Type Baggrundsbelyst grafisk farve LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,19 tommer.
Bredde (engelsk) 4,22 tommer.
Længde (metrisk) 106.42 mm
Bredde (metrisk) 107.19 mm
Højde (engelsk) 12,93 tommer.
Højde (metrisk) 328.42 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 71.12 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Kabel, Quick Start Guide, Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 og M61-R4310 Ribbon
Sprog bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M610
Udskrivningshastighed 50,8 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB 2.0, Bluetooth
Vægt (engelsk) 3.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.41 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype CYRILLISK
Alternativt varenummer M610-CYRILLIC-BT