Få mere at vide
Brady™ M610 etiketprinter
Artikelnummer. 17885225 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tastaturtype:
AZERTY
QWERTY (EU)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tastaturtype
17885225 QWERTY (EU)
17855225 AZERTY
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17885225 Supplier Brady™ Supplier No. 317797
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Få den holdbarhed, dit arbejde kræver, med M610-labelprinteren med forbedrede egenskaber som modstandsdygtighed over for militære stød, driftstemperaturer under frysepunktet og det bredeste udvalg af dataindtastningsmuligheder. Sættet inkluderer et hårdt etui.
  • Design og udskriv etiketter ved hjælp af et tastatur eller desktop-software
  • Arbejd længere med et forbedret Gen3 Li-ION-batteri
  • Udskriv 4.500 etiketter på fuld opladning
  • Importer og eksporter nemt etiketfiler, lister og grafik til printeren USB 2.0 port (Type A og B) eller USB flashdrev
  • Udskriv etiketter med 50,8 mm/sek. printhastighed
  • Få ekstra holdbarhed med en printer, der er modstandsdygtig over for stød af militær kvalitet (MIL-STD-810G) og 1,8 m fald
  • Brug din printer i temperaturer °fra -18 C til +°46 C
Specifications
Produkttype Printer
Farve Gul, Grå
Display Type Baggrundsbelyst grafisk farve LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 4,19 tommer.
Bredde (engelsk) 4,22 tommer.
Længde (metrisk) 106.42 mm
Bredde (metrisk) 107.19 mm
Højde (engelsk) 12,93 tommer.
Højde (metrisk) 328.42 mm
Farveevne Monofarvet
Skærmstørrelse 71.12 mm
Inkluderer Printer, Hard Case, USB Kabel, Quick Start Guide, Li-ion genopladeligt batteri, AC Adapter, produkt USB , Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 og M61-R4310 Ribbon
Sprog bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M610
Udskrivningshastighed 50,8 mm/sek.
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB 2.0
Vægt (engelsk) 3.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.41 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, kredsløbsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, sikkerhedsidentifikation
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype QWERTY (EU)
Alternativt varenummer M610-QWERTY-EU