Få mere at vide
Brady™ M610 inspektionsdato - 35 mm
Artikelnummer. 31741198 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grå
Grøn
Hvid
Lilla
Okker
Orange
Rød
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31741198 Brun
31741211 Blå
31741185 Grøn
31741219 Grå
31741197 Okker
31741222 Orange
31741199 Lilla
31741189 Hvid
31741216 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31741198 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 323205
På lager
Print inspektionsdatoer for at angive inspektionsdatoer på maskiner og udstyr under almindelige inspektioner, såsom brandslukkere.
  • Print inspektion og datoér etiketter efter behov
  • Peel-off design for hurtigere påføring
  • Brug inspektionslabel-skabelonerne i Brady Workstation
  • Fås i flere farver og størrelser
  • Understøt fleksible printsteder med en Brady bærbar labelprinter
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Brun
Slutte Gloss
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61 BMP71 (med medieadapter)
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Model- M6-226-595-BR
nr. pr. pakke 250 Labels/Roll
Form Rund
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 35 x 35 mm
Bredde (engelsk) 1,37 tommer
Bredde (metrisk) 35 mm
Diameter (engelsk) 1,38 tommer
Diameter (metrisk) 35 mm
Alternativt varenummer M6-226-595-BR