Beskrivelse
- Print inspektion og datoér etiketter efter behov
- Peel-off design for hurtigere påføring
- Brug inspektionslabel-skabelonerne i Brady Workstation
- Fås i flere farver og størrelser
- Understøt fleksible printsteder med en Brady bærbar labelprinter
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Brun |
| Slutte | Gloss |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |