Beskrivelse
- Brug denne adapter til at forsyne og oplade M511- og M211-printere.
- Indeholder en AC vægadapter, 1,5 meter USB-C kabel og USB A-til-C dongle
- USB A-til-C dongle giver dig mulighed for at oplade printeren ved hjælp af en USB port i et køretøj eller på en bærbar computer, plus kan bruges til at forbinde M511 til Brady Software til oprettelse af arbejdsstationetiketter
- Strømforsyningsspænding: 110 til 240 V
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | AC Adapter |
| Til brug med (udstyr) | M211, M511 |
| Bredde (metrisk) | 32.83 mm |
| Højde (engelsk) | 2,22 tommer. |
| Højde (metrisk) | 56.31 mm |
| Oversigt | M511 og M211 AC Adapter |
| Inkluderer | M511 og M211 AC Adapter, USB Kabel, USB A-til-C-dongle, C-stik og G-stik |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning |
| Mængde | 1 stk. |
| Spænding | 110/240 V |
| Vis mere |