Få mere at vide
Brady™ M511 etiketprinter
Artikelnummer. 17862699 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul, sort
Artikelnummer. Farve
17862699 Gul, sort
1 options
Artikelnummer. 17862699 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170970
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Arbejd smartere. Etiket større med M511. Udskriv større, klarere beskeder. Gå kant til kant. Design og print på farten, eller en pc. Del filer, importer data, og tilslut op til 5 brugere samtidigt.
  • Ideel til større applikationer - udskriv op til 38,10 mm etiketter
  • Mindre spild - gå kant til kant med tekst, grafik og stregkoder
  • Længere batterilevetid med et internt Li-ION-batteri - 8+ timers arbejde; 1.000 etiketter på en enkelt opladning
  • Mere holdbar - modstår 1,8 m fald, stød, 115 kg knusninger og blæsende sand og støv (MIL-STD-810G)
  • Udskriver hvor som helst - Bluetooth 5.0 (20 m rækkevidde); forbinder op til 5 brugere samtidigt
  • Bruger software til etiketoprettelse - Express Labels app via Bluetooth på en telefon/tablet; Brady Arbejdsstation på en pc
  • Sparer tid; sparer plads - har en automatisk etiketskærer og udskriver lodret eller på siden
Tekniske data
Produkttype Bærbar etiketprinter
Farve Gul, sort
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 3,6 tommer
Bredde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 91.44 mm
Bredde (metrisk) 152.40 mm
Dybde (engelsk) 6,4 tommer.
Dybde (metrisk) 162.56 mm
Farveevne Monofarvet
Inkluderer Denne printer leveres i en kartonkasse med M5C-1500-595-WT-BK etiketpatron, AC Adapter med EU og UK stik, Quick Start guide og en Brady Workstation Basic design Suite.
Sprog Arabisk (Ægypten), Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, bulgarsk, kinesisk (traditionel og forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk (bokmal), polsk, portugisisk, spansk, rumænsk, slovensk, thai, slovensk, universal, slovensk, rumænsk, slovensk, thai, rumænsk, vietnamesisk
Hukommelse Hukommelse via tilsluttet mobilenhed
Model- M511
Udskrivningshastighed 33.80 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ 5 Lavenergi (klasse II), USB
Vægt (engelsk) 2.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.2 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning
Mængde Hver
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri, USB
Spænding 110/240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer M511-EU-UK-US