Description
- Ideel til større applikationer - udskriv op til 38,10 mm etiketter
- Mindre spild - gå kant til kant med tekst, grafik og stregkoder
- Længere batterilevetid med et internt Li-ION-batteri - 8+ timers arbejde; 1.000 etiketter på en enkelt opladning
- Mere holdbar - modstår 1,8 m fald, 115 kg knusning og blæsende sand og støv (MIL-STD-810G); stødmodstand af militær kvalitet
- Udskriver hvor som helst - Bluetooth 5.0 (20 m rækkevidde); tilslut op til 5 brugere samtidigt
- Bruger software til etiketoprettelse - Express Labels app via Bluetooth på en telefon/tablet; Brady Arbejdsstation på en pc
- Sparer tid; sparer plads - har en automatisk etiketskærer og udskriver lodret eller på siden
Specifications
Specifications
| Produkttype | Printersæt |
| Farve | Gul, sort |
| Display Type | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 91.44 mm |
| Bredde (metrisk) | 152.40 mm |
| Show More |