Få mere at vide
Brady™ M511 Label Printer with Brady Workstation Lab Suite
Artikelnummer. 17872699
Skift visning
Farve:
Gul, sort
Artikelnummer. Farve
17872699 Gul, sort
1 options
Artikelnummer. 17872699 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 321673
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Arbejd smartere. Etiket større med M511. Udskriv større, klarere beskeder. Gå kant til kant. Design og print på farten, eller en pc. Del filer, importer data, og tilslut op til 5 brugere samtidigt.
  • Ideal for larger applications - print up to 38.10 mm labels
  • Less waste - go edge to edge with text, graphics and barcodes
  • Longer battery life with an internal Li-ION battery - 8+ hours of work; 1,000 labels on a single charge
  • More durable - resists 1.8 m drops, shocks, 115 kg crushes and blowing sand and dust (MIL-STD-810G)
  • Prints anywhere - Bluetooth 5.0 (20 m range); connects up to 5 users simultaneously
  • Uses label creation software - Express Labels app via Bluetooth on a phone/tablet; Brady Workstation on a PC
  • Saves time; saves space - features an auto label cutter and prints upright or on its side
  • This printer comes with a Brady WorkStation Laboratory ID Software Suite, enabling you to immediately start designing professional labels
Tekniske data
Produkttype Bærbar etiketprinter
Farve Gul, sort
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 3,6 tommer
Bredde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 91.44 mm
Bredde (metrisk) 152.40 mm
Dybde (engelsk) 6,4 tommer.
Dybde (metrisk) 162.56 mm
Farveevne Monofarvet
Inkluderer This printer ships in a carton box with M5C-1500-595-WT-BK label cartridge, AC Adapter with EU and UK plugs, Quick Start guide and a Brady Workstation Laboratory ID Software Suite.
Sprog Arabisk (Ægypten), Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, bulgarsk, kinesisk (traditionel og forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, hebraisk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk (bokmal), polsk, portugisisk, spansk, rumænsk, slovensk, thai, slovensk, universal, slovensk, rumænsk, slovensk, thai, rumænsk, vietnamesisk
Hukommelse Hukommelse via tilsluttet mobilenhed
Model- M511
Udskrivningshastighed 33.80 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper Bluetooth™ 5 Lavenergi (klasse II), USB
Vægt (engelsk) 2.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.2 kg
Certificeringer/compliance FCC del 15 klasse A
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning
Mængde Hver
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri, USB
Spænding 110/240 V
Tastaturtype Ingen
Alternativt varenummer M511-EU-UK-LAB