Få mere at vide
Brady™ M410 bærbar etiketprinter med tilbehørssæt EU
Farve:
Gul, sort
Beskrivelse
- Udskriv præ-størrelse eller kontinuerlige etiketter op til 25,40 mm brede med kant-til-kant-udskrivning
- 110+ problemfri drop-in patroner med 12+ specialbyggede materialer til at klare alt, hvad dit arbejde kræver
- Få sømløse patronskift med en låsemekanisme, der nemt kan udskiftes, mens et vindue i døren giver dig mulighed for nemt at huske, hvad der er installeret
- Opret og udskriv på to måder - det intuitive QWERTY-tastatur eller en pc
- Designet til at modstå 1,2 m fald og udfordrende arbejdsmiljøer
- Forbedret eksteriørfarvning for synlighed på arbejdspladsen
- Sendes med gratis Brady Workstation Basic Design-pakke, der indeholder grundlæggende apps og funktioner til at oprette etiketter.
- Baggrundsbelyst LCD-grafikdisplay for lettere mærkning i svagt oplyste områder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketprintersæt |
| Farve | Gul, sort |
| Display Type | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 3,50 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Længde (metrisk) | 88.90 mm |
| Bredde (metrisk) | 152.40 mm |
| Vis mere |