Få mere at vide
Brady™ M510 bærbar etiketprinter med tilbehørssæt EU
Artikelnummer. 18794614 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Artikelnummer. Farve
18794614 Blå, Grå
1 options
Artikelnummer. 18794614 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177185
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
M510 er den perfekte ledsager til dit projektarbejdsområde og leverer etiketter i høj volumen af høj kvalitet dag ud og dag ind. Uanset om du er i et laboratorium, en mark eller en facilitet, arbejder denne printer lige så hårdt, som du gør.
  • Skab store 38,10 mm labels med kant-til-kant-print og en lang række tekststørrelser
  • Print op til 38,10 mm pr. sekund for at få arbejdet gjort hurtigere
  • Brug M510 til flere applikationer med 250+ problemfri drop-in patroner og 26+ højtydende materialer
  • Indtast data med mere nøjagtighed, mens du arbejder mellem et intuitivt QWERTY-tastatur, et separat numerisk tastatur eller en pc
  • Baggrundsbelyst fuldfarve LCD-grafikdisplay for nemmere mærkning i områder med svag belysning
  • Holdbart designet til at modstå 1,2 m fald
  • Sendes med gratis Brady Workstation Basic Design-pakke, der indeholder grundlæggende apps og funktioner til at oprette etiketter.
  • Det genopladelige NiMH-batteri udskriver op til 1700 etiketter på en enkelt opladning, og det højkapacitets Li-ION-batteri udskriver 4400 etiketter på en enkelt opladning til strøm hele dagen
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter
Farve Blå, Grå
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10.00 in.
Bredde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 254.00 mm
Bredde (metrisk) 146.05 mm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 95.25 mm
Farveevne Monofarvet
Oversigt M510 bærbar etiketprintersæt EU
Inkluderer M510-printer, hårdt etui, genopladelig NiMH-batteripakke, en genopladelig Li-ion-batteripakke, en AC Adapter, B-595 vinyletiketpatron, en hurtigstartguide, en magnet, en hjælpekrog, en USB Kabel, en Brady Workstation Basic Design Software Suite og en USB Flash-drev med driver og brugermanual.
Sprog Bulgarsk, kinesisk (traditionelt og forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk (bokmal), polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk (Mexico), svensk, tyrkisk, ungarsk
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M510
Udskrivningshastighed 38.10 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB
Vægt (engelsk) 3.05 lb.
Vægt (metrisk) 1.38 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA, FCC
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Lednings- og kabelmærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 100 til 240 V
Alternativt varenummer M510-KIT-EU