Beskrivelse
- Skab store 38,10 mm labels med kant-til-kant-print og en lang række tekststørrelser
- Print op til 38,10 mm pr. sekund for at få arbejdet gjort hurtigere
- Brug M510 til flere applikationer med 250+ problemfri drop-in patroner og 26+ højtydende materialer
- Indtast data med mere nøjagtighed, mens du arbejder mellem et intuitivt QWERTY-tastatur, et separat numerisk tastatur eller en pc
- Baggrundsbelyst fuldfarve LCD-grafikdisplay for nemmere mærkning i områder med svag belysning
- Holdbart designet til at modstå 1,2 m fald
- Sendes med gratis Brady Workstation Basic Design-pakke, der indeholder grundlæggende apps og funktioner til at oprette etiketter.
- Det genopladelige NiMH-batteri udskriver op til 1700 etiketter på en enkelt opladning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Printer |
| Farve | Blå, Grå |
| Display Type | Ingen |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Bredde (engelsk) | 5,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 254.00 mm |
| Bredde (metrisk) | 146.05 mm |
| Vis mere |