Få mere at vide
Brady™ M510 Labelprinter EU og Brady Workstation Suite
Artikelnummer. 18754624 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Artikelnummer. Farve
18754624 Blå, Grå
1 options
Artikelnummer. 18754624 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 322723
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
M510 er den perfekte ledsager til dit projektarbejdsområde og leverer etiketter i høj volumen af høj kvalitet dag ud og dag ind. Uanset om du er i et laboratorium, en mark eller en facilitet, arbejder denne printer lige så hårdt, som du gør.
  • Skab store 38,10 mm labels med kant-til-kant-print og en lang række tekststørrelser
  • Print op til 38,10 mm pr. sekund for at få arbejdet gjort hurtigere
  • Brug M510 til flere applikationer med 250+ problemfri drop-in patroner og 26+ højtydende materialer
  • Indtast data med mere nøjagtighed, mens du arbejder mellem et intuitivt QWERTY-tastatur, et separat numerisk tastatur eller en pc
  • Baggrundsbelyst fuldfarve LCD-grafikdisplay for nemmere mærkning i områder med svag belysning
  • Holdbart designet til at modstå 1,2 m fald
  • Skibe med licens til Brady Workstation suite efter dine præferencer: Produkt- og ledningsidentifikation, sikkerheds- og facilitetsidentifikation eller laboratorieidentifikation, hvilket gør det nemt at oprette en lang række etiketter og skilte.
  • Det genopladelige NiMH-batteri udskriver op til 1700 etiketter på en enkelt opladning
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Blå, Grå
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 254 mm
Bredde (metrisk) 146.05 mm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 95.25 mm
Farveevne Monofarvet
Oversigt M510 Labelprinter EU og Brady Workstation Suite
Inkluderer M510-printer, genopladelig NiMH-batteripakke, en AC Adapter, B-595 Vinyl Label Cartridge, en Quick Start Guide, a USB Kabel, en Brady Workstation Basic Design Software Suite og en USB Flash-drev med driver og brugermanual.
Sprog Bulgarsk, kinesisk (traditionelt og forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk (bokmal), polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk (Mexico), svensk, tyrkisk, ungarsk
Hukommelse 512 MB RAM, 256 MB Flash
Model- M510
Udskrivningshastighed 38.10 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB
Vægt (engelsk) 3.05 lb.
Vægt (metrisk) 1.38 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA, FCC
Til brug med (applikation) Aktivsporing, Kredsløbsmærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Data- og telekommunikationsmærkning, Elektrisk mærkning, Facilitetsidentifikation, Generel identifikation, Inventar- og inspektionsmærkning, Laboratoriemærkning, Lean- og 5S-mærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning, Tråd- og kablermærkning, Stregkodemærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 100 til 240 V
Alternativt varenummer M510-EU-BWS