Få mere at vide
Brady™ Multi-Purpose Polyester Etiketter for barske miljøer
Artikelnummer. 18723574 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på hvidt
Artikelnummer. Farve
18723574 Sort på hvidt
1 options
Artikelnummer. 18723574 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177006
På lager
Anvendelser i barske miljøer kræver hårde materialer og Brady's B-423 polyester klarer udfordringen. Designet til at håndtere belastningen ved vedvarende energianvendelser, er dette materiale ideelt til en lang række vanskelige overflader.
  • Barskt miljø - Højklæbende permanent klæbemiddel til en række forskellige overfladetyper i al slags vejr
  • Konstrueret ydeevne - Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, slid, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Certificeringer - UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863), DIN VDE 0472 Part 815
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Sort på hvidt
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Multi-Purpose Polyester Etiketter til M410, M510 og M511 printere
Slutte Glans
Format Patron
Model- R6200
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +110 °C
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning, solpanelmærkning, lagermærkning
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M4C-1000-423