Få mere at vide
Thermo Scientific™ M50054 Artikelnummer.: 15436699
Thermo Scientific™ M50054
Artikelnummer. 15436699
10 mg, 10mg
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 15436699
Brand: Thermo Scientific™ J65036.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • A cell-permeable inhibitor of apoptosis induction
  • Inhibits caspase-3 activation but does not directly inhibit caspase-3 even at 1mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) A cell-permeable inhibitor of apoptosis induction. Inhibits caspase-3 activation but does not directly inhibit caspase-3 even at 1 mg/ml.
CAS 54135-60-3
Molekylær formel C13H16O4
Formel vægt 236.00g/mol
Synonym 2,2′-Methylenebis(1,3-cyclohexanedione)
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighed Soluble in DMSO or ethanol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
Produkttitel
Thermo Scientific™ M50054 >