Få mere at vide
M443, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484608 10 mg
16480907 50 mg
16455456 100 mg
16437327 5 mg
16413166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112274
MedChemExpress M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.
M443 is an irreversible and specific inhibitor of MRK, with an IC50<125 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale M443
CAS 1820684-31-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H30F3N7O2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 55 mg/mL (93.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC(F)(F)C1=CC(NC(C2=CC(NC3=NC=CC(C4CN(C(C=C)=O)CCC4)=N3)=C(C)C=C2)=O)=CC(N5C=NC(C)=C5)=C1
Molekylvægt (g/mol) 589.61
Formel vægt 589.61
Procent renhed 98.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation