Beskrivelse
- Sikrer printeren til håndfri betjening
- Fremstillet af kraftigt stål for øget holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Hjælpekrog |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, Brady M410 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 57.91 mm |
| Højde (engelsk) | 2,34 tommer. |
| Højde (metrisk) | 59.40 mm |
| Oversigt | Hjælpekrog til printer |
| Inkluderer | En hjælpekrog |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, fødevare- og drikkevaremærkning, generel identifikation, sundheds- og hospitalsmærkning, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lean- og 5S-mærkning, Wiree-hus-mærkning, identifikation af sikkerhedsmærker, |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M410-KROG |