Få mere at vide
Brady™ M410 genopladeligt batteri
Beskrivelse
- Lang batterilevetid: udskriver op til 1000 etiketter pr. batteriopladning
- Bruge AC adapter/opladerenhed (medfølger ikke) til opladning af batteri
- Muliggør trådløs printerdrift, så du kan udskrive etiketter, hvor du har brug for dem, når du har brug for dem
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Batteri |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, Brady M410 etiketprinter, BMP61 mærkningssystem |
| Bredde (metrisk) | 56.90 mm |
| Højde (engelsk) | 4,33 tommer |
| Højde (metrisk) | 109.98 mm |
| Oversigt | Genopladeligt batteri til etiketprintere |
| Inkluderer | Et genopladeligt NiMH-batteri |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, fødevare- og drikkevaremærkning, generel identifikation, sundheds- og hospitalsmærkning, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lean- og 5S-mærkning, Wiree-hus-mærkning, identifikation af sikkerhedsmærker, |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M410-BATT |