Få mere at vide
Brady™ M410 Labelprinter EU Artikelnummer.: 18774604
Brady™ M410 Labelprinter EU
Artikelnummer. 18774604
Gul, sort
Farve:
Gul, sort
Artikelnummer. 18774604
Brand: Brady™ 177180
Safety Super Savers
Brug rabatkode 24116
Se alle kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
M410 Label Printer, der er specielt udviklet til premium 25,40 mm print, er en hverdagsarbejdshest for DataCom, elektriske og laboratorieprofessionelle.
  • Udskriv præ-størrelse eller kontinuerlige etiketter op til 25,40 mm brede med kant-til-kant-udskrivning
  • 110+ problemfri drop-in patroner med 12+ specialbyggede materialer til at klare alt, hvad dit arbejde kræver
  • Få sømløse patronskift med en låsemekanisme, der nemt kan udskiftes, mens et vindue i døren giver dig mulighed for nemt at huske, hvad der er installeret
  • Opret og udskriv på to måder - det intuitive QWERTY-tastatur eller en pc
  • Designet til at modstå 1,2 m fald og udfordrende arbejdsmiljøer
  • Forbedret eksteriørfarvning for synlighed på arbejdspladsen
  • Sendes med gratis Brady Workstation Basic Design-pakke, der indeholder grundlæggende apps og funktioner til at oprette etiketter.
  • Baggrundsbelyst LCD-grafikdisplay for lettere mærkning i svagt oplyste områder
Tekniske data
Produkttype Printer
Farve Gul, sort
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 3,50 tommer.
Bredde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 88.90 mm
Bredde (metrisk) 152.40 mm
Højde (engelsk) 11,50 tommer.
Højde (metrisk) 292.10 mm
Farveevne Monofarvet
Oversigt M410 Labelprinter EU
Inkluderer M410-printer, genopladelig NiMH-batteripakke, en AC Adapter, B-595 vinyletiketpatron, en hurtigstartvejledning, en USB Kabel, en Brady WorkstationBasic Design Software Suite og en USB Flash-drev med driver og brugermanual.
Sprog Bulgarsk, kinesisk (traditionelt og forenklet), kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk (USA), estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, norsk (bokmal), polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk (Mexico), svensk, tyrkisk, ungarsk
Hukommelse 48 MB
Model- M410
Udskrivningshastighed 33.02 mm/s
Opløsning 300 dpi
Konnektortyper USB
Vægt (engelsk) 2.6 lb.
Vægt (metrisk) 1.18 kg
Certificeringer/compliance CE, UKCA
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, generel identifikation, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Mængde 1 stk.
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, genopladeligt batteri
Spænding 100 til 240 V
Alternativt varenummer M410-EU
Vis mere Vis mindre
  • Brady M410 Label Printer overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brady M410 Label Printer overview
    • Brady M410 Label Printer overview
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brady M410 Label Printer overview
      Korrektion af produktindhold
      Produkttitel
      Brady™ M410 Labelprinter EU >