Få mere at vide
Brady™ Barske miljøer Multi-Purpose klare polyester etiketter
Artikelnummer. 18753574 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på gennemsigtig
Artikelnummer. Farve
18753574 Sort på gennemsigtig
1 options
Artikelnummer. 18753574 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177007
På lager
Klare polyesteretiketter konstrueret til at opfylde en lang række ydelsesbehov. Fra vanskelige overflader til barske miljøer er dette materiale ideelt til laboratorier.
  • Barskt miljø - Højklæbende permanent klæbemiddel til rustfrit stål, pulverlakerede metaller, malet emalje og plast i al slags vejr
  • Konstrueret ydeevne - Modstår udsættelse for UV-lys, ekstreme temperaturer, brændstof og olie, affedtningsmidler, rengøringsmidler og rengøringsmidler
  • Sort print på klar polyester
  • Certificeringer - UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 nr. 0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Farve Sort på gennemsigtig
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Tykkelse (engelsk) 0,003 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.076 mm
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Barskt miljø Multi-Purpose klare polyesteretiketter til printere
Slutte Glans
Format Patron
Model- R6200
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M4C-1000-430