Få mere at vide
Brady™ Kemisk resistente kryogene polypropylenetiketter
Artikelnummer. 18733574 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på hvidt
Artikelnummer. Farve
18733574 Sort på hvidt
1 options
Artikelnummer. 18733574 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177012
På lager
Læs tekst og scan stregkoder nemt med højtydende B-7425 kemikalie- og temperaturbestandig polypropylen, der modstår barske laboratorieprocesser.
  • Specialiseret - Etiketter overlever ekstremer og er ideelle til laboratorieidentifikation på hætteglas, centrifugerør og reagensglas
  • Holdbar - Etiketter modstår kemikalier, flydende nitrogen, andre barske miljøer og et høj/lav temperaturområde på -80° til 70 °C
  • Klæbemiddel - Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte overflader som glas, kobber og rustfrit stål
  • Certificeringer - RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Sort på hvidt
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Polypropylen
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Kemisk resistente kryogene polypropylenetiketter til printere
Slutte Mat
Format Patron
Model- R4300
Temperaturområde (engelsk) -112 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +70 °C
Til brug med (applikation) Koldtemperaturmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, gulvmærkning, laboratoriemærkning, lean- og 5S-mærkning, rør- og ventilmærkning, temperaturindikerende mærkning, lagermærkning
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M4C-1000-7425