Få mere at vide
Beschreibung
- Pakken inkluderer kun printermagnettilbehøret (printeren sælges separat)
- Designet til brug med M410 Label Printer fra Brady™
- Giver printeren mulighed for at fastgøre paneldøren eller metaloverfladen for mere håndfri betjening eller opbevaring
- Fastgøres på bagsiden af printeren med skruer for at sikre stabilitet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Magnet |
| Til brug med (udstyr) | BMP41 etiketprinter, Brady M410 etiketprinter |
| Bredde (metrisk) | 101.60 mm |
| Højde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 19.05 mm |
| Oversigt | Magnet til bærbar printer |
| Inkluderer | En magnet |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, kredsløbsmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, fødevare- og drikkevaremærkning, generel identifikation, sundheds- og hospitalsmærkning, inventar- og inspektionsmærkning, laboratoriemærkning, lean- og 5S-mærkning, Wiree-hus-mærkning, identifikation af sikkerhedsmærker, |
| Mængde | 1 stk. |
| Alternativt varenummer | M410-MAGNET |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?