Få mere at vide
Brady™ Flytbare multifunktionelle vinyletiketter
Artikelnummer. 18763574 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på hvidt
Artikelnummer. Farve
18763574 Sort på hvidt
1 options
Artikelnummer. 18763574 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 177009
På lager
Flytbar vinylfilm (B-581) er et holdbart, fleksibelt højglansmateriale, der er ideelt til indendørs/udendørs markering, hvor hyppig ompositionering er påkrævet.
  • Specielt aggressivt klæbemiddel forbliver på plads, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til applikationer som 5S og inventar
  • Vinylfilm kan termotransfertrykt
  • Den gennemsnitlige udendørs holdbarhed er 5 år
  • Driftstemperatur på -40 °C til 82 °C
  • For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Produkttype Printersæt
Farve Sort på hvidt
Display Type Ingen
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Længde (engelsk) 25 ft.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (metrisk) 38.10 mm
Tykkelse (engelsk) 0,005 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.125 mm
Klæbende type Genplacerbar akryl
Oversigt Flytbare multifunktionelle vinyletiketter
Slutte Glans
Format Patron
Model- R6000HF
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +180 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +82 °C
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, anlægsidentifikation, gulvmærkning, lean- og 5S-mærkning, rør- og ventilmærkning, lagermærkning
Mængde 1 stk.
Alternativt varenummer M5C-1500-581-WT