Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler
Artikelnummer. 17467583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
500 mm
750 mm
Produktlinje:
Dobbelt nanoViper
Enkelt nanoViper
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produktlinje
17467583 750 mm Dobbelt nanoViper
17447583 150 mm Dobbelt nanoViper
17457583 500 mm Dobbelt nanoViper
30040296 150 mm Enkelt nanoViper
30040297 150 mm Dobbelt nanoViper
30040298 750 mm Enkelt nanoViper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17467583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. DNV75750PN
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ Dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler.
Adskil udfordrende peptidkortlægningsprøver med Thermo Scientific™ Enkelt nanoViper™ og dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC-søjler. Disse søjler har fleksible tilslutningsmuligheder, høj reproducerbarhed og fremragende separationsydelse. Vores PepMap Neo-søjler er pakket til højere tryk og giver 1500 bar trykkapacitet, forbedret kolonne-til-søjle-konsistens og øget effektivitet. Søjlemediet er fremstillet og udvalgt efter strenge standarder og pakket ved højt tryk, hvilket resulterer i forbedret topsymmetri, opløsning og kolonne-til-søjle-reproducerbarhed, der giver dig mulighed for pålideligt at opnå større prøvedækning.
Fordele ved PepMap Neo kolonner
  • Strålende tilslutningsmuligheder— Dobbelt nanoViper™ kolonner forbindes med lethed.
  • Strålende reproducerbarhed— Præcise fremstillingsprotokoller til pakkemedier forbedrer kolonne-til-søjle-konsistensen til reproducerbar analyse hver dag.
  • Strålende adskillelse— Pakning med ultrahøjt tryk øger kolonneeffektiviteten, så du kan køre ved op til 1500 bar for forbedret topsymmetri og opløsning, hvilket giver højere prøvekapacitet for mere prøveindsigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne, dobbelt nanoViper™
Diameter (metrisk) 75μ m
Længde (metrisk) 750 mm
Maks. Tryk 22.000 psi (1500 bar)
Partikelstørrelse 2μ m
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
USP type L1
Stationær fase C18
Produktlinje Dobbelt nanoViper
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Oversigt Dobbelt nanoViper™ PepMap™ Neo 2μ m C18 75μ m X 750 mm
Til brug med (applikation) Peptidkortlægning, LC-MS