Beskrivelse
- Selv viskøse eller flygtige væsker, der er svære at pipettere, kan ikke måle sig med Multipette M4
- De Combitips advanced™ er lavet for at fuldende systemet
- Hermetisk forseglede tilbyder de et højt sikkerhedsniveau ved håndtering af smitsomme, giftige eller radioaktive væsker
- Gentagne doseringsmetoder reducerer antallet af bevægelser ved at lade brugeren fylde spidsen én gang og dosere op til 100 gange uden genopfyldning
- Automatisk Combitip genkendelse eliminerer tidskrævende volumenberegninger
- Bredt doseringsområde: 1 μl til 10 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Partispecifikt certifikat |
| Kompatible tips | Combitips Advanced |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipetspids 200 μl |
| Materiale | Plast |
| Model- | M4 |
| Antal kanaler | 1 |
| Vis mere |