Få mere at vide
M2I-1, MedChemExpress
Beskrivelse
M2I-1 is a Mad2 inhibitor targeting the binding of Mad2 to Cdc20, an essential protein-protein interaction (PPI) within the spindle assembly checkpoint (SAC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | M2I-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312271-03-7 |
| Farve | Orange |
| Mængde | 2 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24N4O4S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (79.11 mM) |
| SMIL | O=C(/C(C(N1)=O)=C\C2=CC=C(N(CC(C)C)CC(C)C)C([N+]([O-])=O)=C2)NC1=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.48 |
| Vis mere |