Få mere at vide
Brady™ M211 og M210 indendørs udendørs vinyletiketter
Bredde (metrisk):
9.5 mm
12.7 mm
19 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
B-595 vinyl vil klæbe til vanskelige emner med lav overfladeenergi, herunder PVC-rør, blæsestøbte udstyrshylstre, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr fremstillet af genbrugsplast. B-595-materialet udmærker sig også ved at klæbe til overflader med høj tekstur, såsom malede vægge, ujævnt træ, tekstureret plast, ru rør og papirkappe.
- Slid-, kulde-, brændstof- og oliebestandig
- Udendørs holdbar
- Ideel til generel laboratorieidentifikation og brøndplademærkning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort på gråt |
| Til brug med (udstyr) | Brady M210 etiketprinter, BMP21-PLUS Labelprinter, Brady M210 etiketprinter, Brady M210-LAB Labelprinter, Brady M211 etiketprinter |
| Materiale | Vinyl (B-595) |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Længde (engelsk) | 0,25 tommer |
| Bredde (engelsk) | 0,37 tommer. |
| Længde (metrisk) | 6.4 mm |
| Bredde (metrisk) | 9.5 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0.004 in |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Vis mere |