Få mere at vide
Brady™ M210 etiketprintersæt til EU
Artikelnummer. 17613225 Shop alle Brady produkter
Skift visning
M210 etiketprintersæt EU; Vise: LCD-skærm; Udskrivningshastighed: 10 mm/s; Opløsning: 203 dpi; Højde (metrisk): 241 mm; Bredde (metrisk): 114 mm
Artikelnummer.
17613225 M210 etiketprintersæt EU; Vise: LCD-skærm; Udskrivningshastighed: 10 mm/s; Opløsning: 203 dpi; Højde (metrisk): 241 mm; Bredde (metrisk): 114 mm
1 options
Artikelnummer. 17613225 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311307
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
M210 Label Printer er en alt-i-én etiketter til tale- og datakommunikation, elektrisk og industriel brug, der skaber klare etiketter, der bliver siddende i årevis - på trods af ekstreme temperaturer eller stærkt strukturerede overflader.
Brady™ M210 etiketprintere giver udviklet, langtidsholdbar materialekvalitet med to års garanti. Ekstremt robust og holdbar, M210 Label Printer er blevet faldtestet og er udformet med støbte gummikofangere for at give optimal beskyttelse mod fald. Dette sæt inkluderer M210-printeren, et lithium-ion-batteri, EU-netledning, hurtigstartguide og etiketpatron.
  • Udskriver ægte størrelse 6 til 19 mm bred identifikation for at maksimere mængden af data
  • Juster længden af etiketter ved hjælp af højtydende, kontinuerligt materiale
  • Syv forskellige industrispecificerede materialer, der holder
  • Ergonomisk skærer og etiketgriber, der holder etiketten efter skæring
  • Hurtig etiketoprettelse med ABC-tastatur, grafikbibliotek, genvejstaster og menufunktioner
  • Multifunktionelt tilbehør med magnet, lommelygte og udtrækkeligt printerstativ for nem håndtering
  • Smart Cell Technology til automatisk etiketopsætning og formatering til wire wraps, klemrækker, patchpaneler, kabelflag og generelle etiketter
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter
Display Type LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 114 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 64 mm
Farveevne Monokrom
Inkluderer M210-printer, Li-ion-batteri, EU-strømledning, Quick Start Guide, Etiketpatron
Sprog kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 16 MB
Model- M210
Udskrivningshastighed 10 mm/s
Opløsning 203 dpi
Vægt (metrisk) 0.75 kg
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, batterier, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer M210-KIT EU