Få mere at vide
Brady™ M210 etiketprinter - kartonpakke
Artikelnummer. 17653215 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul, sort
Artikelnummer. Farve
17653215 Gul, sort
1 options
Artikelnummer. 17653215 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152260
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
M210 Label Printer er en alt-i-én etiketter til tale- og datakommunikation, elektrisk og industriel brug, der skaber klare etiketter, der bliver siddende i årevis - på trods af ekstreme temperaturer eller stærkt strukturerede overflader.
Brady™ M210 etiketprintere giver udviklet, langtidsholdbar materialekvalitet med to års garanti. Ekstremt robust og holdbar, M210 Label Printer er blevet faldtestet og er udformet med støbte gummikofangere for at give optimal beskyttelse mod fald. Denne printer leveres i en kartonpakke med en Quick Start Guide og en M21-750-499 etiketpatron.
  • Udskriver ægte størrelse 6 til 19 mm bred identifikation for at maksimere mængden af data
  • Juster længden af etiketter ved hjælp af højtydende, kontinuerligt materiale
  • Syv forskellige industrispecificerede materialer, der holder
  • Ergonomisk skærer og etiketgriber, der holder etiketten efter skæring
  • Hurtig etiketoprettelse med ABC-tastatur, grafikbibliotek, genvejstaster og menufunktioner
  • Multifunktionelt tilbehør med magnet, lommelygte og udtrækkeligt printerstativ for nem håndtering
  • Smart Cell Technology til automatisk etiketopsætning og formatering til wire wraps, klemrækker, patchpaneler, kabelflag og generelle etiketter
  • Sprog: kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter
Farve Gul, sort
Display Type Monocolor LCD
Til brug med (udstyr) Brady Etiketter
Materiale Plast
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 114 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 64 mm
Dimensioner (L x B x H) 2,5 x 4,5 x 9,5 tommer.
Farveevne Monokrom
Inkluderer Printer, Quick Start Guide og M21-750-499 etiketpatron
Sprog kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 16 MB
Model- M210
Udskrivningshastighed 10 mm/s
Opløsning 203 dpi
Vægt (metrisk) 0.75 kg
Certificeringer/compliance 2011/65/EU og 2015/863
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, lagermærkning
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, batterier, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Tastaturtype ABC
Alternativt varenummer M210