Få mere at vide
Brady™ M210-LAB etiketprintersæt til EU
Artikelnummer. 17633225 Shop alle Brady produkter
Skift visning
M210-LAB etiketprintersæt EU; Vise: LCD-skærm; Udskrivningshastighed: 10 mm/s; Opløsning: 203 dpi; Højde (metrisk): 241 mm; Bredde (metrisk): 114 mm
Artikelnummer.
17633225 M210-LAB etiketprintersæt EU; Vise: LCD-skærm; Udskrivningshastighed: 10 mm/s; Opløsning: 203 dpi; Højde (metrisk): 241 mm; Bredde (metrisk): 114 mm
1 options
Artikelnummer. 17633225 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311319
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
M210-LAB bærbare etiketprinter er en alt-i-en etiketteringsmaskine til forsknings-, akademiske og kliniske laboratorier, der skaber læselige etiketter til flade, buede eller stærkt teksturerede overflader, der forbliver fast i årevis - selv når de udsættes for ekstreme temperaturer og kemikalier.
Designet til laboratoriebrug Brady™ M210-LAB Label Printer er lavet med laboratoriespecifikke materialer og designet til at modstå barske laboratoriemiljøer, hvilket giver mulighed for højkvalitets, langtidsholdbare etiketter, der klæber og bliver siddende. M210-LAB-etiketprinteren giver forbedret stregkodekvalitet og mulighed for at forudindstille tilpassede etiketlængder. Dens automatiske etiketformateringsfunktion er ideel til almindeligt anvendte etikettyper i laboratoriet. Inkluderer et hårdt etui med en M210-LAB-printer, et lithium-ion-batteri, EU-strømledning, hurtigstartguide og M21-750-7425-patron.
  • Yderligere laboratoriesymboler i skriftstørrelse 9 og op
  • Intuitiv menustruktur for symboler, herunder græske symboler
  • Materialer tilgængelige til applikationer såsom kryoglas og objektglas
  • Hætteglassets etiketfunktion skærer automatisk tape af efter størrelsen på hætteglasset
  • Tids- og datostempel
  • Automatiseret serialisering
  • Udskriver holdbar, ægte størrelse 6 til 19 mm bred identifikation for at maksimere mængden af data
  • Genopladeligt lithium-ion batteri med lang levetid
  • 3-linjers LCD-skærm giver klar synlighed
  • 2 års garanti
Tekniske data
Produkttype Etiketprinter
Display Type LCD
Print teknologi Termisk overførsel
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 114 mm
Højde (engelsk) 9,5 tommer
Højde (metrisk) 241 mm
Dybde (engelsk) 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 64 mm
Farveevne Monokrom
Inkluderer M210-LAB-printer, Li-ion-batteri, EU-strømledning, Quick Start Guide, M21-750-7425 Labelpatron
Sprog kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, Engelsk (USA), fransk, portugisisk, spansk, Bahasa (indonesisk), Bahasa Malay, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, kroatisk, italiensk, ungarsk, hollandsk, norsk (bokmål), polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk, svensk, vietnamesisk, tyrkisk, bulgarsk, russisk, koreansk, forenklet japansk, forenklet thai, thai og traditionelt kinesisk, estisk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, norsk, Polere, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tyrkisk
Hukommelse 16 MB
Model- M210-LAB
Udskrivningshastighed 10 mm/s
Opløsning 203 dpi
Vægt (metrisk) 0.75 kg
Til brug med (applikation) Mærkning af sundhedspleje, hospitaler og laboratorier
garanti 2 år
Strømforsyningsdetaljer AC Adapter, batterier, genopladeligt batteri
Spænding 110/240 V
Alternativt varenummer M210-LAB-kit EU