Beskrivelse
Designet til laboratoriebrug Brady™ M210-LAB Label Printer er lavet med laboratoriespecifikke materialer og designet til at modstå barske laboratoriemiljøer, hvilket giver mulighed for højkvalitets, langtidsholdbare etiketter, der klæber og bliver siddende. M210-LAB-etiketprinteren giver forbedret stregkodekvalitet og mulighed for at forudindstille tilpassede etiketlængder. Dens automatiske etiketformateringsfunktion er ideel til almindeligt anvendte etikettyper i laboratoriet. Denne printer leveres i en kartonpakke med en Quick Start Guide og M21-750-7425 patron.
- Yderligere laboratoriesymboler i skriftstørrelse 9 og op
- Intuitiv menustruktur for symboler, herunder græske symboler
- Materialer tilgængelige til applikationer såsom kryoglas og objektglas
- Hætteglassets etiketfunktion skærer automatisk tape af efter størrelsen på hætteglasset
- Tids- og datostempel
- Automatiseret serialisering
- Udskriver holdbar, ægte størrelse 6 til 19 mm bred identifikation for at maksimere mængden af data
- 3-linjers LCD-skærm giver klar synlighed
- 2 års garanti
- Sælges separat: genopladeligt batteri (170420), og AC adapter (110417)
- Komplet sæt med batteri og AC adapteren er 311320, M210-LAB Label Printer Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Etiketprinter |
| Farve | Blå, Grå |
| Display Type | LCD |
| Til brug med (udstyr) | Brady Etiketter |
| Materiale | Plast |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Bredde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 114 mm |
| Højde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 241 mm |
| Vis mere |