Learn More
Descripción
- Contains a modified gene 11, an insertion of the origin of replication of p15A, and the kanamycin resistance gene from Tn903 at the Ava I site
- Supplied ready to use at >5 × 1010 pfu/mL
Especificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Quantity | 100 μL |
| For Use With (Application) | Phage rescue |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?