Beskrivelse
- Indeholder et modificeret gen 11, en insertion af replikationsstartstedet for p15A og kanamycinresistensgenet fra Tn903 på Ava I-stedet
- Leveres klar til brug kl> 5x1010 pfu/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | 100μ L |
| Til brug med (applikation) | Fag redning |