Beskrivelse
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
Tekniske data
Tekniske data
| Leveringstype | Enkelt rør, tørret ned |
| Format | Solid |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometri |
| Oversigt | M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-rensning, 900 pmol Minimal Spec-udbytte, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-sekvens, leveret i et enkelt rør, tørret ned, Anvendes til BigDye™ Cycle Sequencing Primere |
| Produkttype | M13 Reverse Sequencing Primer |
| Proteinnedbrydningssekvens | 5' CAGGAAACAGCTATGACC |
| Udvælgelsesagent (eukaryot) | Human |
| Renhed | Desalted |
| Primer | M13 Omvendt sekvensering |
| Mængde | 50 nmol |
| Vis mere |