Få mere at vide
Applied Biosystems™ M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Artikelnummer. 15564374 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
50 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15564374 50 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 15564374 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A15638
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
M13 Sequencing Reverse Primer, HPLC
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Enkelt rør, tørret ned
Til brug med (udstyr) Massespektrometri
Oversigt M13 Reverse Sequencing Primer, 50 nmol, HPLC-rensning, 900 pmol Minimal Spec-udbytte, 5' CAGGAAACAGCTATGACC-sekvens, leveret i et enkelt rør, tørret ned, Anvendes til BigDye™ Cycle Sequencing Primere
Produkttype M13 Reverse Sequencing Primer
Proteinnedbrydningssekvens 5' CAGGAAACAGCTATGACC
Primer M13 Omvendt sekvensering
Mængde 50 nmol
Grad HPLC
Til brug med (applikation) BigDye™ Cycle Sequencing Primere
Form Fast stof