Få mere at vide
Applied Biosystems™ M13 Human, Reverse Primer, afsaltet
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
25 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug vores værktøj til at finde og bestille prædesignede primere til PCR og Sanger-sekventering. Fri for SNP'er og dimerer, målspecifikke og egnede til universelle PCR-betingelser, kan disse primere bestilles umodificerede, M13-halede, HPLC-oprensede eller afsaltede. Alle primere kontrolleres ved massespektrometri.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Solid |
| Oversigt | M13 Human Reverse Desalted Primer, 25 nmol, fast, til PCR og Sanger-sekventering |
| Produkttype | M13 Human Reverse DS Primer |
| Oprensningsmetode | Afsaltet |
| Renhed | Desalted |
| Primer | Bagside |
| Mængde | 25 nmol |
| Grad | HPLC |
| Form | Fast stof |