Få mere at vide
Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket-rotor til Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R og SL8/SL8R centrifuger
Artikelnummer. 15105283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
4 standard- eller 2 deepwell-mikroplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15105283 4 standard- eller 2 deepwell-mikroplader Hver
1 options
Artikelnummer. 15105283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005706
 Begrænset vare
På lager
Roter op til 4 mikroplader eller 2 Deepwell-plader med bekvemmeligheden af transportable mikropladeholdere.
Ideelt egnet til hurtige —centrifuger med 4 mikroplader eller 2 midi-deepwell-plader med bekvemmeligheden af transportable holdere ved hjælp af Thermo Scientific™ M10 Microplate Swinging Bucket-rotor.
Roter op til 4 standard eller 2 midi-deepwell-mikroplader med valgfri ClickSeal-låg, certificeret af Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Ikke-afskærmet design giver hurtig adgang til mikroplader.
  • Sikker Auto-Lock-rotorudskiftning med trykknap på så lidt som 3 sekunder leverer:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor
    • Der kræves ingen værktøjer
    • Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
Bestillingsoplysninger:
Uforseglede spande (75005723) og forseglede spande (75005721) sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt M10 Microplate Swinging Bucket-rotor
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 standard- eller 2 deepwell-mikroplader
Maks. RCF 2,576 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Radius (metrisk) 119 mm
K faktor 13103
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 og SL 8 centrifuger
Vinkel 90°
Bioindeslutning Ja