Få mere at vide
M1-Enrofloxacin Hydrochloride - MOQ, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | M1-Enrofloxacin Hydrochloride - MOQ |
| CAS | 149091-97-4 |
| Molekylær formel | C17 H20 F N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-7-[[2-(ethylamino)ethyl]amino]-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, Enrofloxacin metabolite 1, M1-Enrofloxacin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O3/c1-2-19-5-6-20-14-8-15-11(7-13(14)18)16(22)12(17(23)24)9-21(15)10-3-4-10/h7-10,19-20H,2-6H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CCNCCNc1cc2N(C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc1F)C3CC3 |
| IUPAC navn | 1-cyclopropyl-7-[2-(ethylamino)ethylamino]-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.357 |
| Formel vægt | 333.149 |