Få mere at vide
Micronova™ M-Zone ScreenWipe™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15521805 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
8 x 9 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15521805 8 x 9 tommer. Pakke med 200
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15521805 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MZSW40910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    1770.85 DKK / Pakke med 200
    Spare 129.15 DKK
    6% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
En lav fnug Sontara™ præ-mættet serviet designet til rengøring af berøringsskærme, imprægneret med en blanding af lavionisk rengøringsmiddel og IPA.
  • Rengør skærme, berøringsskærme, linser og sikkerhedsbriller.
  • Combo pakke. 2 individuelt pakket Sontara™ Servietter: 1 våd / 1 tør
  • Vådserviet mættet med tilpasset blanding af Lab& Glasvaskemiddel og IPA (80/20%)
  • Fjerner overfladeforurening
  • Renser til en stribefri finish
  • Vil ikke beskadige belægninger på følsomme skærme og linser
  • Designet til kontrollerede miljøer
  • Et meget lavt VOC-indhold og er et mere skånsomt alternativ til barske ammoniakbaserede skærm- og instrumentservietter, der er tilgængelige for industrien
  • Ideel inden for forsvar/luftfart, rumfart, højteknologisk fremstilling og ren produktion
  • Specifications
    Produkttype Formættet serviet
    Længde (engelsk) 9 tommer
    Længde (metrisk) 22.9 cm
    Bredde (engelsk) 8 tommer
    Bredde (metrisk) 20.3 cm
    Materiale Polyester
    Farve Hvid
    Oversigt Våd og tør skærmservietter
    Dimensioner (L x B) 8 x 9 tommer.
    Format Individuelt pakket
    Til brug med (applikation) Til rensning af linse og instrumentskærm.
    Sterilitet Ikke steril
    Show More Show Less
    compliance-icons compliance-icons
    Product Identifier
    • M-Zone ScreenWipe
    Signal Word
    • Fare
    Hazard Category
    • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
    • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    • Brandfarligt fast stof Kategori 1
    • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
    Hazard Statement
    • H228-Brandfarligt fast stof.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
    • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
    Precautionary Statement
    • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplemental information
    • MIXTURE LIST-Contain: isoproyl alcohol