Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ Snapmoppe i polyester
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15551755 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Polyester
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15551755 Polyester Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 15551755 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MZSM1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 DKK
    3860.04 DKK / Pakke med 24
    Spare 304.96 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyestermoppe med vaffelvæv for øget sugeevne. Micronova™ M-Zone™ Polyester Snap Mop er kompatibel med stærke desinfektionsmidler.
  • Bestrålet
  • Autoklaverbar
  • Til brug med moppeadaptere i QDSL- og QPSL-serien
  • Designet til rent og kontrolleret miljø
  • 100% polyester med vaffelvæv for øget sugeevne
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Certificeringer
ISO 9001:2008
Overholdelse
AMI retningslinjer for sterilisering
Tekniske data
Materiale Polyester