Få mere at vide
m-Xylylene Diisocyanate, TRC
Artikelnummer. 30135140
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135140 500 mg
30133510 2.5 g
18093500 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX750963500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3634-83-1
Molekylær formel C10 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 188.183
IUPAC navn 1,3-bis(isocyanatomethyl)benzene
SMIL O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylylene Diisocyanate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 188.0586