Få mere at vide
m-Xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) |
| CAS | 108-38-3 |
| Molekylær formel | C8 H10 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-xylen |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.16 |
| Formel vægt | 106.0783 |