Få mere at vide
m-Xylene, TRC
Artikelnummer. 30451264
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
30451264 250 mL
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 30451264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX749415250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)
CAS 108-38-3
Molekylær formel C8 H10
Mængde 250 mL
Synonym Benzene','1,3-dimethyl-, m-Xylene (8CI), 1,3-Dimethylbenzene, 1,3-Xylene, 3-Methyltoluene, NSC 61769, m-Dimethylbenzene, m-Methyltoluene, m-xylol
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)c1
IUPAC navn 1,3-xylen
Molekylvægt (g/mol) 106.16
Formel vægt 106.0783