Få mere at vide
M-Xylene, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10182350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10182350 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10182350 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. X/0350/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
Emballage Amber glass bottle
CAS 108-38-3
Damptryk 8mbar at 20°C
Viskositet 0.62 mPaS at 20°C
Dampdensitet &3.66
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C8H10
MDL nummer MFCD00008536
Farve Colorless
Smeltepunkt -48°C
Kogepunkt 139°C
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
IUPAC navn 1,3-xylene
Molekylvægt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7929
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:28488
Formel vægt 106.17g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.