Få mere at vide
m-Xylene, 99%
Beskrivelse
m-Xylen bruges til fremstilling af isophthalsyre, som er en monomer og anvendes til fremstilling af polyethylenterephthalat. Det bruges som et vigtigt udgangsmateriale i fremstillingen af 2,4- og 2,6-xylidin. Det bruges som opløsningsmiddel i histologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
m-Xylen anvendes til fremstilling af isophthalsyre, som er en monomer og anvendes til fremstilling af polyethylenterephthalat. Det bruges som et vigtigt udgangsmateriale i fremstillingen af 2,4- og 2,6-xylidin. Det bruges som opløsningsmiddel i histologi.
Opløselighed
Blandbar med organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | m-Xylene |
| Smeltepunkt | -47 °C |
| Tæthed | 0.866 |
| Mængde | 2500 mL |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.497 |
| FN nummer | UN1307 |
| Beilstein | 605441 |
| Merck Index | 14,10081 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- m-Xylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: m-Xylene