Artikelnummer. 15647560
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
15647560
2.5 L
Glass Bottle
2.5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15647560
Leverandør
Honeywell Riedel-de Haën
Leverandørnr.
956722.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Puriss. p.a.,≥99.0% (GC)
Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Kemiske identifikatorer
CAS
108-38-3
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008536
InChI nøgle
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
IUPAC navn
1,3-xylene
SMIL
CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
m-Xylene
Smeltepunkt
-48°C
Tæthed
0.868g/mL at 25°C
Mængde
2.5 L
Eksplosionsgrænse
0.07
Flammepunkt
25°C (77°F)
Tændingspunkt
982°F
Emballage
Glass Bottle
Brydningsindeks
1.497
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
FN nummer
UN1307
Beilstein
605441
Kogepunkt
138°C to 139°C
Formel vægt
106.17g/mol
Procent renhed
≥99.0% (GC)
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?