Artikelnummer. 10592324
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
unitSize
10592324
10 L
Plast tromle
10 L
10543741
250 mL
Glasflaske
250ml
10674682
1 L
Glasflaske
1 L
10205570
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10592324
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
180860100
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
108-38-3
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008536
InChI nøgle
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
IUPAC navn
1,3-xylen
SMIL
CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
m-Xylene
Smeltepunkt
-48.0°C
CAS min %
99.0
Farve
Farveløs
CAS Max %
100.0
Tæthed
0.8640g/mL
Kogepunkt
139.0°C
Mængde
10 L
Flammepunkt
25°C
Infrarødt spektrum
Authentic
Emballage
Plast tromle
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1.4960 to 1.4980
Analyseprocentområde
99+%
Rester efter fordampning
0.005% max.
Specifik vægtfylde
0.864
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
Viskositet
0.62 mPa.s (20°C)
Beilstein
05, 370
Vand
0.1% max.
Merck Index
15, 10278
Opløselighedsinformation
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vægt
106.17
Procent renhed
≥99%
Grad
Ekstra ren
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?