Få mere at vide
m-Xylene, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10543741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10543741 250 mL Glasflaske 250ml
10674682 1 L Glasflaske 1 L
10205570 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10592324 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10543741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180862500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00 DKK
    277.62 DKK / 250ml
    Spare 25.38 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-38-3
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008536
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC navn 1,3-xylen
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylene
Smeltepunkt -48,0 °C
CAS min % 99.0
Farve Farveløs
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8640g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 25 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4960 til 1,4980
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.864
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,62 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks.
Beilstein 05, 370
Merck Index 15, 10278
Kogepunkt 139,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 106.17
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.