Artikelnummer. 10205570
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10205570
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
10543741
250 mL
Glasflaske
250ml
10674682
1 L
Glasflaske
1 L
10592324
10 L
Plast tromle
10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10205570
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
180860025
1400.00 DKK 1358.23 DKK / 2.5 L Spare 41.77 DKK 2% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
108-38-3
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008536
InChI nøgle
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym
m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID
7929
ChEBI
CHEBI:28488
IUPAC navn
1,3-xylen
SMIL
CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
m-Xylene
Smeltepunkt
-48,0 °C
CAS min %
99.0
Farve
Farveløs
CAS Max %
100.0
Tæthed
0.8640g/mL
Mængde
2.5 L
Flammepunkt
25 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Emballage
Glasflaske
Fysisk form
Væske
Brydningsindeks
1,4960 til 1,4980
Rester efter fordampning
0,005% maks.
Analyseprocentområde
99+%
Specifik vægtfylde
0.864
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
Viskositet
0,62 mPa (20 °C)
Vand
0,1% maks.
Beilstein
05, 370
Merck Index
15, 10278
Kogepunkt
139,0 °C
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt
106.17
Procent renhed
≥99%
Grad
Ekstra ren
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Brandfarlig væske Kategori 3
Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
H226-Brandfarlig væske og damp.
H315-Forårsager hudirritation.
H312-Farlig ved hudkontakt.
H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?