Få mere at vide
m-Xylene, 99%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 11924441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11924441 1 L 1 L
11944441 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11924441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158930010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 108-38-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-38-3
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008536
InChI nøgle IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene, 1,3-dimethylbenzene, m-xylol, m-dimethylbenzene, meta-xylene, m-methyltoluene, 3-xylene, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC navn 1,3-xylen
SMIL CC1=CC(C)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale m-Xylene
Smeltepunkt -48.0°C
Udseende clear colorless liquid
Tæthed 0.8640g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 25°C
Brydningsindeks 1.4960 to 1.4980
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.864
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0.62 mPa.s (20°C)
Kogepunkt 139.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • m-Xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.