missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

m-Vinylaniline (contains KOH as inhibitor), TRC

Artikelnummer. 30451760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451760 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV36872550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale m-Vinylaniline
CAS 15411-43-5
Molekylær formel C8H9N
Mængde 50 mg
Synonym 3-Ethenylbenzenamine, 3-Aminostyrene, 3-Vinylaniline, m-Aminostyrene
InChI formel InChI=1S/C8H9N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1,9H2
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)N
IUPAC navn 3-ethenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 119.16
Formel vægt 119.0735
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.